Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrocloruro L-lisina, reactivo de cultivo celular
Código de producto. 15430227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430227 100 g 100 g
15440227 500 g 500 g
15494539 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15430227 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62099.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 657-27-2
Fórmula molecular C6H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 182.65
Número MDL MFCD00064564 MFCD00081870
Clave InChI BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico;clorhidrato
SMILES Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine monohydrochloride
Color Blanco
Beilstein 3563889
Índice Merck 14,5636
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo