Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monoclorhidrato de L(+)-lisina, ≥99 %
Código de producto. 10429050 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10429050 100 g Frasco de plástico 100 g
10326720 250 g Frasco de plástico 250 g
10274930 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10617943 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10429050 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 125221000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 657-27-2
Fórmula molecular C6H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 182.65
Número MDL MFCD00064564 MFCD00081870
Clave InChI BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
SMILES Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Lysine monohydrochloride
Punto de fusión 263.0°C to 264.0°C
Color Blanco
Aminoácidos extraños 0.5% max. (TLC, 50μgspotting)
Metales pesados (como Pb) 15ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 30ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.4% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Rotación específica + 21.00
Sulfato 300ppm max.
Índice Merck 15, 5697
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 65 g/100 mL (20°C).
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico;clorhidrato
Condición de rotación específica +21° (20°C c=8,6N HCl)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino o cristales