Learn More
L-lisina monohidrato (> 90%), CTR
Código de producto. 30427374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30427374 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30427374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2588631G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lysine Monohydrate
CAS 39665-12-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H14 N2 O2 . H2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo L-Lysine Monohydrate, L-Lysine','hydrate (1:1), L-Lysine','monohydrate (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
SMILES O.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico;hidrato
Peso molecular (g/mol) 164.203
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.116
Porcentaje de pureza >95