Learn More
Diclorhidrato de éster metílico de L-lisina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Lysine Methyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 26348-70-9 |
| Fórmula molecular | C7H18Cl2N2O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | L-Lysine Methyl Ester DiHydrochloride, Methyl L-Lysinate Hydrochloride, NSC 83256 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N2O2.2ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;2*1H/t6-;;/m0../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCN |
| Nombre IUPAC | metil (2S)-2,6-diaminohexanoato; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 233.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0745 |