Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diclorhidrato de éster metílico de L-lisina, 99 %
Beskrivelse
L-Lysine methyl ester dihydrochloride is used in the production of lysine methyl ester based cationic surfactants and hydrogels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El dihidrocloruro de éster metílico de lisina se utiliza en la producción de tensioactivos e hidrogeles catiónicos a base de éster metílico de lisina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | L-Lysine methyl ester dihydrochloride |
| Punto de fusión | ∼200°C (decomposition) |
| Beilstein | 5302183 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.14 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.