Learn More
Diclorhidrato de éster metílico de L-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15500614 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15500614 5 g 5 g
15510614 25 g 25 g
15520614 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15500614 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459270050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26348-70-9 | C7H18Cl2N2O2 | 233.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26348-70-9
Fórmula molecular C7H18Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 233.13
Número MDL MFCD00039067
Clave InChI SXZCBVCQHOJXDR-ILKKLZGPSA-N
Sinónimo l-lysine methyl ester dihydrochloride, h-lys-ome.2hcl, methyl l-lysinate dihydrochloride, l-lysine methyl ester 2hcl, s-methyl 2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, l-lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl l-lysinate hcl, lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl 2s-2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, h-lys-ome
PubChem CID 117778
Nombre IUPAC dihydrogen methyl (2S)-2,6-diaminohexanoate dichloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine methyl ester dihydrochloride
Punto de fusión 200.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.14
Porcentaje de pureza 98%