Learn More
L-lisina L-malato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Lysine L-Malate |
| CAS | 71555-10-7 |
| Fórmula molecular | C6H14N2O2.C4H6O5 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | L-Lysine (2S)-2-Hydroxybutanedioate, (S)-Hydroxybutanedioic Acid compd. with L-Lysine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2O2.C4H6O5/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t5-;2-/m00/s1 |
| SMILES | NCCCC[C@H](N)C(=O)O.O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico; ácido (2S)-2-hidroxibutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 280.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.1271 |