Learn More
Clorhidrato de L-lisina (polvo blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10438733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10438733 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10438733 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP386100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este aminoácido es adecuado para su uso en sistemas de cultivo de tejidos que requieren aditivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine Hydrochloride
Punto de fusión 263°C
Amonio 0.02% max.
CAS 657-27-2
Arsénico (As) 1ppm max.
Color Blanco
Cloruro 19.12 to 19.51%
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Identificación Pass Test
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 100.5 %
Pérdida por secado 0.4% max.
Otros aminoácidos Chromatographically not detectable
Fórmula molecular C6H15ClN2O2
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00064564 MFCD00081870
Residuo después del encendido 0.1% max.
Rotación específica 20.7 to 21.5° (+ or -)
Índice Merck 15, 5697
Estado de la solución (%T) 98.0% min.
Sinónimo l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
Vector alfa Lysine Hydrochloride
Clave InChI BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 182.648
Cantidad 100 g
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza 98.5 to 100.5%
Forma física Sólido