Learn More
Clorhidrato de L-Lisina, TRC
Código de producto. 30134982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134982 500 g 500 g
30007180 100 g 100 g
30012400 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134982 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL468915500G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 657-27-2
Fórmula molecular C6 H14 N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 182.65
Sinónimo L-Lysine, hydrochloride (1:1), L-Lysine, monohydrochloride (9CI), Lysine, monohydrochloride, L- (8CI), Bovi-Lysine, Darvyl, L-(+)-Lysine monohydrochloride, L-Gen, L-Lysine hydrochloride, L-Lysine monohydrochloride, Lyamine, Lysine hydrochloride, Lysine monohydrochloride, Lysion, NSC 9253, Relys, Lysine hydrochloride, (S)-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico;clorhidrato
SMILES Cl.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0822
Porcentaje de pureza >95%