Learn More
Clorhidrato de L-lisina, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Lysine Hydrochloride |
| CAS | 657-27-2 |
| Fórmula molecular | C6H15ClN2O2 |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Número MDL | MFCD00064564 MFCD00081870 |
| Sinónimo | l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl |
| Clave InChI | BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N |
| SMILES | C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 182.648 |
| Mostrar más |