Learn More
Clorhidrato de L-lisina, 99+%, MP Biomedicals
Código de producto. 11481901 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11481901 100 g
11491901 500 g
11401911 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481901 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219469780
CAS 657-27-2
Fórmula molecular C6H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 182.648
Clave InChI BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
Nombre IUPAC clorhidrato de ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine, 99+%
Nombre de nota Hydrochloride
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.6
Grado Cultivo celular
Forma física Crystals