Learn More
L-Lysine hydrochloride, ≥98.5% (Dry Basis), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15825318 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
10 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15825318 10 kg Tambor de fibra 10 Kg
15805318 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15815318 5 kg Balde de polietileno 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15825318 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J18585.A9
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 657-27-2
Fórmula molecular C6H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 182.648
Número MDL MFCD00064564
Clave InChI BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine hydrochloride
Punto de fusión ∼260°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Tambor de fibra
Fórmula lineal NH2(CH2)4CH(NH2)COOH.HCl
Beilstein 3563889
Nombre IUPAC (2S)-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride
Cantidad 10 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino