Learn More
Diisocianato de éster de L-lisina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481569 25 g 25 g
15471569 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15481569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64384.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 45172-15-4 | C10H14N2O4 | 226.23 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica agroquímica, farmacéutica y en el campo de los colorantes.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (0,19 g/l).
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45172-15-4
Fórmula molecular C10H14N2O4
Peso molecular (g/mol) 226.23
Número MDL MFCD08276480
Clave InChI IGWTZHMYJZZIGC-IMWMWJONNA-N
Sinónimo s-ethyl 2,6-diisocyanatohexanoate, l-lysine ethyl ester diisocyanate, ethyllysine diisocyanate, ethyllysine diisocyanate;, ksc005q3n, lysine ethyl ester diisocyanate;, l-lysine diisocyanate ethyl ester, l-lysine ethyl ester diisocyanate;, ethyl 2s-2,6-diisocyanatohexanoate, s-2,6-diisocyanatohexanoic acid ethyl ester
PubChem CID 71440643
Nombre IUPAC ethyl (2S)-2,6-diisocyanatohexanoate
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCCCN=C=O)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine ethyl ester diisocyanate
Color Amarillo a marrón
Índice de refracción 1.4572
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.19g/L).
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido viscoso
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Lysine ethyl ester diisocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lysine ethyl ester diisocyanate