Learn More
Dihidrocloruro de éster etílico de L-lisina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Lysine Ethyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 3844-53-9 |
| Fórmula molecular | C8H18N2O2 . 2(HCl) |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Lysine Ethyl Ester Dihydrochloride, NSC 162742 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18N2O2.2ClH/c1-2-12-8(11)7(10)5-3-4-6-9;;/h7H,2-6,9-10H2,1H3;2*1H/t7-;;/m0../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CCCCN |
| Peso molecular (g/mol) | 247.16 |