Learn More
Diclorhidrato de L-lisina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453167 100 g 100 g
11443167 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16127.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 657-26-1 | C6H16Cl2N2O2 | 219.11 g/mol
Synthesis of hyperbranched polylysine using the N-hydroxysuccinimide ester of L-lysine dihydrochloride as AB 2 building block. The histidine and lysine standards were prepared from L-histidine monohydro- chloride and L-lysine dihydrochloride respectively. L-Homocitrulline-The copper complex was prepared from L-lysine dihydrochloride in 80 to 86 per cent yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Síntesis de polisina hiperbrancada usando el éster de N-hidroxisuccinimida del dihidrocloruro de L-lisina como unidad estructural de AB 2. Los patrones de histidina y lisina se prepararon a partir del monocloruro de L-histidina y el dihidrocloruro de L-lisina, respectivamente. L-Homocitrullina. El complejo de cobre se preparó a partir del dihidrocloruro de L-lisina en rendimientos del 80 al 86 por ciento.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml).
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 657-26-1
Fórmula molecular C6H16Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 219.11
Número MDL MFCD00066389
Clave InChI JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Sinónimo l-lysine dihydrochloride, h-lys-oh.2hcl, l-lysine, dihydrochloride, s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, unii-90yfr6u9qc, l-+-lysine dihydrochloride, 90yfr6u9qc, 2s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, lysine, chloride, chloride, l-lysine, hydrochloride 1:2
PubChem CID 69567
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico; dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine dihydrochloride
Punto de fusión 202°C to 206°C
Beilstein 4539715
Índice Merck 14,5636
Información de solubilidad Soluble in water (100mg/ml).
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.11
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%