Learn More
Dihidrocloruro de L-lisina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10197080 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10197080 25 g Frasco de vidrio 25 g
10405851 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10197080 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413360250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 657-26-1 | C6H16Cl2N2O2 | 219.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 657-26-1
Fórmula molecular C6H16Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 219.11
Número MDL MFCD00066389
Clave InChI JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Sinónimo l-lysine dihydrochloride, h-lys-oh.2hcl, l-lysine, dihydrochloride, s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, unii-90yfr6u9qc, l-+-lysine dihydrochloride, 90yfr6u9qc, 2s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, lysine, chloride, chloride, l-lysine, hydrochloride 1:2
PubChem CID 69567
SMILES Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine dihydrochloride
Punto de fusión 202.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2(CH2)4CH(NH2)COOH·2HCl
Rotación específica + 14.00
Índice Merck 14, 5636
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico; dihidrocloruro
Condición de rotación específica +14.00 (18.00°C c=2,water)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino