Learn More
L-Lisina Clonixinato, TRC
Código de producto. 17958314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17958314 500 mg 500 miligramos
17999444 1 g 1 g
17918014 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17958314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL488530500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55837-30-4
Fórmula molecular C13 H11 Cl N2 O2 . C6 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 408.88
Sinónimo L-Lysine, 2-[(3-chloro-2-methylphenyl)amino]-3-pyridinecarboxylate (1:1), L-Lysine, mono[2-[(3-chloro-2-methylphenyl)amino]-3-pyridinecarboxylate] (9CI), 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[(3-chloro-2-methylphenyl)amino]-, compd. with L-lysine (1:1) (9CI), Clonix, Clonixin lysinate, Clonixin lysine salt, Deltar, Dolagial, Dorixina, L 104, L 104 (pharmaceutical), Lysine clonixinate
Nombre IUPAC ácido 2-(3-cloro-2-metilanilino)piridina-3-carboxílico; (2S)-2,6-ácido diaminohexanoico
SMILES Cc1c(Cl)cccc1Nc2ncccc2C(=O)O.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lysine Clonixinate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11ClN2O2.C6H14N2O2/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)16-12-9(13(17)18)4-3-7-15-12;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,17,18);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t;5-/m.0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.1564
Porcentaje de pureza >95%