Learn More
Acetato de L-lisina, TRC
Código de producto. 30478545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478545 10 g 10 g
30472072 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL48877810G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lysine acetate
CAS 57282-49-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H14 N2 O2 . C2 H4 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo L-Lysine, acetate (1:1), -Lysine, monoacetate (9CI), L-Lysine acetate, Lysine monoacetate, Lysine acetate, (2S)-2,6-Diaminohexanoic acid acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
SMILES CC(=O)O.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido acético; ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico
Peso molecular (g/mol) 206.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1267
Porcentaje de pureza >95