Learn More
Melford Acetato de L-lisina
Código de producto. 30018435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018435 100 g 100 g
30018436 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018435 Proveedor Melford N.º de proveedor L37020100.0
El acetato de L-lisina se utiliza en procesos biotecnológicos, especialmente en la producción de proteínas y enzimas recombinantes.
El acetato de L-lisina se utiliza en procesos biotecnológicos, especialmente en la producción de proteínas y enzimas recombinantes. Desempeña un papel en los medios de cultivo celular para apoyar el crecimiento y la productividad de las células.
Además, el acetato de L-lisina se utiliza en investigaciones de laboratorio, particularmente en estudios relacionados con la síntesis de proteínas, la enzimología y otros procesos bioquímicos.
Su papel como aminoácido fundamental lo hace valioso para comprender diversos mecanismos celulares y moleculares.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine Acetate
CAS 57282-49-2
Fórmula molecular C8H18N2O4
Cantidad 100 g