Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-lisina, 98 %
Código de producto. 15404639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404639 25 g 25 g
15414639 100 g 100 g
15424639 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15404639 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62225.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.76€
    80.65€ / 25 g
    Ahorro 14.11€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56-87-1 | C6H14N2O2 | 146.19 g/mol
L-Lysine is an essential amino acid used in human nutrition. It plays a vital role in calcium absorption, building muscle protein and recovering from surgery or sports injuries. It is used for the treatment of herpes infections and cold sores. Its derivatives lysine acetylsalicylate is utilized to treat pain as well as to detoxify the body after heroin use. It is an important additive to animal feed. Further, it is used in many foods, especially red meats, fish and dairy products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
L-lisina es un aminoácido esencial utilizado en la nutrición humana. Juega un papel fundamental en la absorción del calcio, en la formación de proteínas musculares y en la recuperación de cirugías o lesiones deportivas. Se utiliza para el tratamiento de infecciones por herpes y herpes labial. Sus derivados, el acetilsalicilato de lisina, se utilizan para tratar el dolor, así como para desintoxicar el organismo tras el consumo de heroína. Es un aditivo importante para la alimentación animal. Además, se utiliza en muchos alimentos, especialmente carnes rojas, pescado y productos lácteos.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol, éter etílico, acetona, benceno y disolvente neutro común.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-87-1
Fórmula molecular C6H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00064433
Clave InChI KDXKERNSBIXSRK-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo l-lysine, lysine, h-lys-oh, lysine acid, s-lysine, aminutrin, 2s-2,6-diaminohexanoic acid, l-+-lysine, alpha-lysine, lysinum
PubChem CID 5962
ChEBI CHEBI:18019
SMILES NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine
Punto de fusión 215°C
Color Blanco
Beilstein 1722531
Índice Merck 14,5636
Información de solubilidad Soluble in water; Insoluble in ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and common neutral solvent.
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Rotación óptica +26° (c=2 in 6M HCl)
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo