Learn More
Clorhidrato de L-lisina-3,3,4,4,5,5,6,6-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 Hydrochloride |
| CAS | 344298-93-7 |
| Fórmula molecular | C6 D8 H6 N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8, hydrochloride (1:1) (ACI), L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8, monohydrochloride (9CI), L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-D8 hydrochloride, L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 hydrochloride, L-Lysine-d8 hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2,6-diamino-3,3,4,4,5,5,6,6-octadeuteriohexanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 190.698 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.132 |