Learn More
Sal de Dihidrocloruro de L-Lisina-15N, TRC
Código de producto. 30003991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003991 25 mg 25 miligramos
30007204 2.5 mg 2.50 miligramo
30008268 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003991 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46892525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 204451-50-3
Fórmula molecular C6H14N15NO2 • 2(HCl)
Peso molecular (g/mol) 147.1823646
Sinónimo L-Lysine Dihydrochloride α-15N
SMILES NCCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine-15N Dihydrochloride Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1/i8+1