Learn More
L-Leucil-D-leucina, TRC
Código de producto. 30482219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482219 1 mg 1 miligramo
30476181 2 mg 2 miligramos
30470910 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482219 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3210201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17665-02-0
Fórmula molecular C12H24N2O3
Peso molecular (g/mol) 244.33
Sinónimo H-Leu-D-Leu-OH
Nombre IUPAC (2R)-[[(2S)-2-amino-4-metilpentanoil]amino]-4-ácido metilpentanoico
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucyl-D-leucine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N2O3/c1-7(2)5-9(13)11(15)14-10(12(16)17)6-8(3)4/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H,14,15)(H,16,17)/t9-,10+/m0/s1
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1787