Learn More
L-leucina (cristales blancos o polvo cristalino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10637823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10637823 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10637823 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP385100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este aminoácido es adecuado para su uso en sistemas de cultivo de tejidos que requieren aditivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine
Punto de fusión 286 °C
Amonio 0,02% máx.
CAS 61-90-5
Arsénico (As) 1 ppm máx.
pH Desde 5,5 hasta 6,5
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10 ppm máx.
Residuos de ignición 0,1% máx.
Identificación Superar pruebas
Intervalo de porcentaje de ensayo 98,5 a 101,0 %
Pérdida por secado 0,2 % máx.
Otros aminoácidos Cromatográficamente no detectable
Fórmula molecular C6H13NO2
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00002617
Rotación específica 14.9 a 16.1° (+ o -)
Índice Merck 15, 5503
Estado de la solución (%T) 98 % mín
Sinónimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
Vector alfa Leucina
Clave InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-metilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 131.18
Cantidad 100 g
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza 98,5 a 101,0%
Forma física Sólido