Learn More
Clorhidrato de tert-butil éster de L-leucina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496438 5 g 5 g
15486438 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59980.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2748-02-9 | C3H10NO | 76.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2748-02-9
Número MDL MFCD00038906
ChEBI CHEBI:78502
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine tert-butyl ester hydrochloride
Fórmula molecular C3H10NO
Beilstein 3697141
Sinónimo l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
Clave InChI BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
SMILES CC(CO)N
Nombre IUPAC (2S)-2-aminopropán-1-ol
Peso molecular (g/mol) 76.12
Cantidad 5 g
PubChem CID 80307
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.74
Rotación óptica +12° (c=2 in DMF)
Porcentaje de pureza 98%