Learn More
Clorhidrato de tert-butil éster de L-leucina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486438 1 g 1 g
15496438 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59980.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2748-02-9 | C3H10NO | 76.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2748-02-9
Número MDL MFCD00038906
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine tert-butyl ester hydrochloride
Fórmula molecular C10H22ClNO2
Beilstein 3697141
Sinónimo h-leu-otbu.hcl, l-leucine tert-butyl ester hydrochloride, h-leu-otbu hcl, l-leucine t-butyl ether hcl salt, l-leucine t-butyl ester hydrochloride, l-leucine tert-butyl ester hcl, tert-butyl l-leucinate hydrochloride, s-tert-butyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, tert-butyl 2s-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, h-leu-obut hcl
Clave InChI RFUWRXIYTQGFGA-QRPNPIFTSA-N
SMILES Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC tert-butyl (2S)-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 223.74
Cantidad 1 g
PubChem CID 12451443
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.74
Rotación óptica +12° (c=2 in DMF)
Porcentaje de pureza 98%