Learn More
L-leucina, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15547964 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15547964 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15547964 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 208306
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine
CAS 61-90-5
Fórmula molecular C6H13NO2
Envase Frasco de polietileno
Número MDL MFCD00002617
Sinónimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
Clave InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-metilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 131.18
Cantidad 1 kg
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Gravedad específica 1L = 1.29kg
Grado Multicomponente/USP