Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Leucine |
| Nombre de nota | Sustancialmente libre de isoleucina y metionina |
| Cantidad | 250 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.2 |
| Grado | Cultivo celular |
| Forma física | Crystals |