Learn More
L-leucina, MP Biomedicals
Código de producto. 11401901 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11401901 25 g
11411901 100 g
11421901 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401901 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219469425
CAS 61-90-5
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00002617
Clave InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine
Nombre de nota Substantially free of isoleucine and methionine
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.2
Grado Cultivo celular
Forma física Crystals