Learn More
L-leucina, MP Biomedicals
Código de producto. 11399009 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
11399009 25 g
11309019 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11399009 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 02102158.3
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
  • La leucina se ha utilizado como marcador molecular en la recuperación de ADN de muestras paleontológicas para análisis por PCR.
Chemical Identifiers
CAS 61-90-5
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00002617
Clave InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material L-LEUCINE
Punto de fusión 295 °C (literatura)
Color Blanco
Fórmula lineal C6H13NO2
Cantidad 25 g
Información de solubilidad soluble en agua (25mg/mL); Con moderación soluble en alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Grado Not Available
Forma física Polvo