Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de metiléster de L-leucina, 98 %
Código de producto. 10571751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10571751 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10571751 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 125130250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine methyl ester hydrochloride
Nombre de nota 98%
CAS 7517-19-3
Punto de fusión 145.0°C to 155.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Número MDL MFCD00012494
Cantidad 25 g
Beilstein 04, I, 518
Condición de rotación específica + 20.00 (20.00°C c=4.5,MeOH)
Rotación específica + 20.00
Sinónimo l-leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome.hcl, methyl l-leucinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, h-leu-ome. hcl, leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome hydrochloride, l-leucine methyl ester hydrochloride;h-leu-ome.hcl, s-2-amino-4-methyl-pentanoic acid methyl ester hydrochloride, l-leucine, methyl ester, monohydrochloride
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: 5% soluble in methanol
Clave InChI DODCBMODXGJOKD-HQFIOVGONA-N
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-metilpentanoato de metilo; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 181.66
PubChem CID 2723695
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina