Learn More
L-Leucine, MedChemExpress
Código de producto. 16419096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16419096 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16419096 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0486
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress L-Leucine is an essential branched-chain amino acid (BCAA), which activates the mTOR signaling pathway.
L-Leucine is an essential branched-chain amino acid (BCAA), which activates the mTOR signaling pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine
CAS 61-90-5
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H13NO2
Información de solubilidad H2O : 8.33 mg/mL (63.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 131.17
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Polvo
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism