Learn More
L-Leucine ethyl ester hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11965391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11965391 25 g Glass bottle 25 g
11945391 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11965391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442710250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2743-40-0
Fórmula molecular C8H17NO2
Peso molecular (g/mol) 159.23
Número MDL MFCD00034879
Clave InChI QIGLJVBIRIXQRN-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo l-leucine ethyl ester hydrochloride, ethyl l-leucinate hydrochloride, h-leu-oet.hcl, s-ethyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, l-leucine ethyl ester hcl, h-leu-oet inverted exclamation mark currencyhcl, leucine, ethyl ester hydrochloride, h-leu-oet, leucine ethyl ester hydrochloride, leu-oet hcl
PubChem CID 11658447
SMILES CCOC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 135°C to 137°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Glass bottle
Cantidad 25 g
Rotación específica 15
Nombre IUPAC hydrogen ethyl 2-amino-4-methylpentanoate chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.69
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • L-Leucine ethyl ester hydrochloride