Learn More
Clorhidrato de éster etílico L-Leucina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337936 25 g 25 g
11327936 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13147.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2743-40-0 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
L-Leucine ethyl ester hydrochloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster etílico L-Leucina se utiliza como un intermediario orgánico de síntesis química.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2743-40-0
Fórmula molecular C8H17NO2
Peso molecular (g/mol) 159.23
Número MDL MFCD00034879
Clave InChI QIGLJVBIRIXQRN-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo l-leucine ethyl ester hydrochloride, ethyl l-leucinate hydrochloride, h-leu-oet.hcl, s-ethyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, l-leucine ethyl ester hcl, h-leu-oet inverted exclamation mark currencyhcl, leucine, ethyl ester hydrochloride, h-leu-oet, leucine ethyl ester hydrochloride, leu-oet hcl
PubChem CID 11658447
SMILES CCOC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 134°C to 137°C
Beilstein 3994312
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC ethyl (2S)-2-amino-4-methylpentanoate
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.69
Rotación óptica +18° (c=5 in Ethanol)
Porcentaje de pureza 97%