Learn More
L-leucina-d3, TRC
Código de producto. 30473435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473435 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30473435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL33011210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine-d3
CAS 87828-86-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 2H3 H10 N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo L-Leucine-5,5,5-d3, L-(2H3-Methyl)leucine, L-Leucine-d3, (S)-4-(Methyl-d3)-2-aminopentanoic acid, (2S)-4-(Methyl-d3)-2-aminopentanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3/t4?,5-
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5,5,5-trideuterio-4-metilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 134.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.1135
Porcentaje de pureza >95