Learn More
L-leucina-d3 (metil-d3), CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | L-Leucine-d3 |
| CAS | 87828-86-2 |
| Fórmula molecular | C6 2H3 H10 N O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3/t4?,5- |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)C[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 S)-2-amino-5,5,5-trideuterio-4-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 134.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134,1135 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 átomo % D, mínimo 98% Pureza química |