Learn More
L-leucina-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-d10 |
| CAS | 106972-44-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 2H10 H3 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | L-Leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-d10, L-Leucine-d10, (S)-2-Amino-(2,3,3,4,5,5,5-heptadeuterio)-4-(trideuteriomethyl)pentanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3,2D3,3D2,4D,5D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-2,3,3,4,5,5,5-heptadeuterio-4-(trideuteriometil)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 141.23 |
| Mostrar más |