Learn More
L-leucina-d10-Nt-BOC H2O , CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-D10 Hydrate |
| CAS | 2483831-34-9 |
| Fórmula molecular | C11 D10 H11 N O4 . H2 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(methyl-d3)pentanoic-2,3,3,4,5,5,5-d7 acid hydrate, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-leucine-d10 hydrate, (2 S)-4-(Methyl-d3)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic-2,3,3,4,5,5,5-d7 acid monohydrate, L-Boc leucine-d10 hydrate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-D10 hydrate, N-Boc-L-leucine-d10 hydrate, tert-Butoxycarbonyl-L-leucine-d10 hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8 H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i1D3,2D3,6D2,7 D,8 D; |
| SMILES | O.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 S)-2,3,3,4,5,5,5-heptadeuterio-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-(trideuteriometil)pentanoico; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 259.3656 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259,2204 g/mol |
| Mostrar más |