Learn More
L-leucina-d10-N-FMOC, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-D10 |
| CAS | 1190594-22-9 |
| Fórmula molecular | C21 D10 H13 N O4 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | L-Leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-d10, N-[(9 H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- (ACI), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-d10 (ACI), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-D10, L-Leucine-d10-N-FMOC, (2 S)-2-[[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-4-(methyl-d3)pentanoic-2,3,3,4,5,5,5-d7 acid, N-FMOC-L-leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-d10, N-FMOC-L-leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-d10, N-FMOC-L-leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19 H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i1D3,2D3,11D2,13 D,19 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S)-2,3,3,4,5,5,5-heptadeuterio-2-(9 H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-(trideuteriometil)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 363.4732 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.2255 g/mol |
| Mostrar más |