Learn More
L-Leucine bencil éster p-toluenesulfonato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498988 25 g 25 g
15478988 1 g 1 g
15488988 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62474.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1738-77-8
Fórmula molecular C20H27NO5S
Peso molecular (g/mol) 393.50
Número MDL MFCD00066117
Clave InChI QTQGHKVYLQBJLO-YDALLXLXSA-N
Sinónimo l-leucine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, l-leucine benzyl ester p-toluenesulfonate, h-leu-obzl.tosoh, l-leucine benzyl ester tosylate, o-benzyl-l-leucine toluene-p-sulphonate, s-benzyl 2-amino-4-methylpentanoate 4-methylbenzenesulfonate, benzyl 2s-2-amino-4-methylpentanoate; para-toluene sulfonate, leu-obzl tosoh, h-leu-obzl.tos, h-leu-obzl tsoh
PubChem CID 6451312
Nombre IUPAC 4-methylbenzene-1-sulfonic acid; benzyl (2S)-2-amino-4-methylpentanoate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine benzyl ester p-toluenesulfonate
Punto de fusión 156°C to 160°C
Beilstein 3566840
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.5
Porcentaje de pureza 98%