Learn More
L-leucina, 99+ %, extra pura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10665112 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10665112 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10665112 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/1819/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 286°C
CAS 61-90-5
pH 5.5 to 6.5
Color Blanco
Fórmula molecular C6H13NO2
Envase Jarra de plástico para polvo
Número MDL MFCD00002617
Sinónimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
Clave InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-metilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 131.18
Cantidad 100 g
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17g/mol
Forma física Sólido