Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-leucina, 99 %
Código de producto. 11975331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11975331 2.5 kg 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 11975331 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 125120025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Leucine
Punto de fusión 286.0°C to 288.0°C
Amonio 200ppm max.
CAS 61-90-5
pH 5.5 to 7.0 (1% aq. soln.)
Color Blanco
Cloruro 500ppm max.
Metales pesados (como Pb) 20ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 30ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.2 % max. (105°C, 3 hrs)
Otros aminoácidos 0.5 % max. (TLC)
Fórmula molecular C6H13NO2
Envase Tambor de plástico
Número MDL MFCD00002617
Rotación específica + 15.40
Sulfato 300ppm max.
Transmitancia 95 % min. (c=10, 2 N HCl, 430nm) 1 cm cell
Ceniza sulfatada 0.4 % max.
Sinónimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
Información de solubilidad Solubility in water: 22.4g/L (20°C). Other solubilities: 10.9g/L acetic acid, slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Punto de sublimación 145.0 °C
Clave InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-metilpentanoico
Condición de rotación específica + 15.40 (20.00°C c=4,6N HCl)
Peso molecular (g/mol) 131.18
Cantidad 2.5 kg
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales