Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-leucina, 99 %
Código de producto. 11445063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445063 2500 g 2500 g
11435063 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445063 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A12311.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
La L-leucina, n.º CAS 61-90-5, es un aminoácido alifático esencial de cadena ramificada en humanos que es importante para la síntesis de proteínas y muchas funciones metabólicas.
L-Leucine plays a vital role in hemoglobin formation, protein synthesis and metabolic functions. It assists the growth and repair of muscle and bone tissue. It is used in the treatment of amyotrophic lateral sclerosis - Lou Gehrig's disease. It prevents the breakdown of muscle proteins after trauma or severe stress and may be beneficial for individuals with phenylketonuria. It is also used as a food additive and flavor enhancer. Further, it is used to preserve muscle glycogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-leucina desempeña un papel vital en la formación de hemoglobina, la síntesis de proteínas y las funciones metabólicas. Ayuda al crecimiento y a la reparación del tejido muscular y óseo. Se utiliza en el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Lou Gehrig. Previene la descomposición de las proteínas musculares después de un trauma o estrés severo y puede ser beneficioso para los individuos con fenilcetonuria. También se utiliza como aditivo alimentario y potenciador del sabor. Además, se utiliza para preservar el glicógeno muscular.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, ácido acético y ácido clorhídrico. Insoluble en éter.
Nota
Humedad y sensible a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-90-5
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00002617
Clave InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine
Punto de fusión >300°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 1721722
Índice Merck 14,5451
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,acetic acid and hydrochloric acid. Insoluble in ether.
Densidad 1.293
Cantidad 2500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Rotación óptica +15° (c=2 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 99%