Learn More
L-leucina, 99,42 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11319019 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319019 25 g -
11329019 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319019 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210215801
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
CAS 61-90-5
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00002617
Clave InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9942
Densidad 1.293g/mL
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-metilpentanoico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Grado Investigación
Forma física Pequeñas placas brillantes o polvo cristalino