Learn More
L-leucina, del 98,5 al 101,5 % (base seca), ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15875168 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15875168 100 g Frasco de plástico 100 g
15885308 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15895308 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
3 options
Código de producto. 15875168
Marca: Thermo Scientific J18280.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-90-5
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00002617
Clave InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Nombre IUPAC (2 S)-2-amino-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine
Punto de fusión >300°C
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Frasco de plástico
Beilstein 1721722
Densidad 1.293
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.5%
Gravedad específica 1.293
Forma física Polvo cristalino