Learn More
L-leucina-4-nitroanilida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474034 5 g 5 g
11464034 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474034 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11994.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.46€
    187.65€ / 5 g
    Ahorro 39.81€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
It is used to detect/evaluate functionality of amino peptidases. The compound is used in an ELISA assay to detect biological functionality of chicken amino peptidase produced by E. coli. It is also employed to characterize the native IRAP (placental leucine amino peptidase). Leu-pNA, Chromogenic Substrate is documented for use with pure samples as well as cell extracts in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para detectar/evaluar la funcionalidad de las aminopeptidasas. El compuesto se utiliza en un ensayo ELISA para detectar la funcionalidad biológica de la aminopeptidasa de pollo producida por E. coli. También se emplea para caracterizar la IRAP nativa (aminopeptidasa de leucina placentaria). Leu-pNA, sustrato cromogénico está documentado para su uso con muestras puras y extractos celulares in vitro.
Solubilidad
Soluble en DMSO (> 100 mm) y metanol (> 25 mm).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4178-93-2
Fórmula molecular C12H17N3O3
Peso molecular (g/mol) 251.29
Número MDL MFCD00063681
Clave InChI AXZJHDNQDSVIDR-NSHDSACASA-N
Sinónimo l-leucine-4-nitroanilide, h-leu-pna, l-leucine-p-nitroanilide, s-2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl pentanamide, 2s-2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl pentanamide, pentanamide, 2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl-, s, l-leucyl-p-nitroanilide, pentanamide, 2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl-, 2s, h-leu-pna.hcl, l-leu p-nitroanilide
PubChem CID 2733285
Nombre IUPAC (1S)-3-metil-1-[(4-nitrofenil)carbamoil]butan-1-aminio
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine-4-nitroanilide
Punto de fusión 89°C to 90°C
Beilstein 2218433
Información de solubilidad Soluble in DMSO (>100 mM),and methanol (>25 mM).
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.29
Porcentaje de pureza 99%