Learn More
L-leucina-4-nitroanilida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464034 1 g 1 g
11474034 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464034 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11994.03
Solicitar formato a granel o personalizado
It is used to detect/evaluate functionality of amino peptidases. The compound is used in an ELISA assay to detect biological functionality of chicken amino peptidase produced by E. coli. It is also employed to characterize the native IRAP (placental leucine amino peptidase). Leu-pNA, Chromogenic Substrate is documented for use with pure samples as well as cell extracts in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para detectar/evaluar la funcionalidad de las aminopeptidasas. El compuesto se utiliza en un ensayo ELISA para detectar la funcionalidad biológica de la aminopeptidasa de pollo producida por E. coli. También se emplea para caracterizar la IRAP nativa (aminopeptidasa de leucina placentaria). Leu-pNA, sustrato cromogénico está documentado para su uso con muestras puras y extractos celulares in vitro.
Solubilidad
Soluble en DMSO (> 100 mm) y metanol (> 25 mm).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4178-93-2
Fórmula molecular C12H17N3O3
Peso molecular (g/mol) 251.29
Número MDL MFCD00063681
Clave InChI AXZJHDNQDSVIDR-NSHDSACASA-N
Sinónimo l-leucine-4-nitroanilide, h-leu-pna, l-leucine-p-nitroanilide, s-2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl pentanamide, 2s-2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl pentanamide, pentanamide, 2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl-, s, l-leucyl-p-nitroanilide, pentanamide, 2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl-, 2s, h-leu-pna.hcl, l-leu p-nitroanilide
PubChem CID 2733285
Nombre IUPAC (1S)-3-metil-1-[(4-nitrofenil)carbamoil]butan-1-aminio
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Nombre del producto químico o material L-Leucine-4-nitroanilide
Punto de fusión 89°C to 90°C
Beilstein 2218433
Información de solubilidad Soluble in DMSO (>100 mM),and methanol (>25 mM).
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.29
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Leucine-4-nitroanilide
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Leucine-4-nitroanilide
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.