Learn More
L-leucina-3,3-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Leucine-3,3-D2 |
| CAS | 362049-59-0 |
| Fórmula molecular | C6 D2 H11 N O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | L-Leucine-3,3-d2 (9 CI, ACI), L-Leucine-β,β-d2, L-Leucine-d2, (S)-2-Amino-(3,3-dideuterio)-4-methylpentanoic acid, (2 S)-4-Methyl-2-aminopentanoic-3,3-d2 acid, L-Leucine-3,3-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(C)C)[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 S)-2-amino-3,3-dideuterio-4-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 133.1852 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.1072 g/mol |
| Mostrar más |