Learn More
L-leucina-2-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Leucine-2-D |
| CAS | 89836-93-1 |
| Fórmula molecular | C6 D H12 N O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | L-Leucine-2-d (9 CI, ACI), L-[2-2 H]Leucine, L-Leucine-2-D, (S)-4-Methyl-2-aminopentanoic-2-d acid, (2 S)-4-Methyl-2-aminopentanoic-2-d acid, L-Leucine-α-d |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i5D |
| SMILES | [2 H][C@](N)(CC(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 S)-2-amino-2-deuterio-4-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 132.1791 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.1009 g/mol |
| Mostrar más |