Learn More
L-Leucina-15N, TRC
Código de producto. 30480484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480484 10 mg 10 miligramos
30472349 100 mg 100 miligramos
30476490 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL33011810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59935-31-8
Fórmula molecular C6H1315NO2
Peso molecular (g/mol) 132.17
Sinónimo L-Leucine-15N (9CI, ACI), [15N]-L-Leucine, (S)-4-Methyl-2-([15N]-amino)pentanoic acid, (2S)-4-Methyl-2-(amino-15N)pentanoic acid
Nombre IUPAC (2S)-2-(^{15}N)azanyl-4-ácido metilpenanoico
SMILES CC(C)C[C@H]([15NH2])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine-15N
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i7+1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0917